Merck
Z667269
Greiner 96 well plates for ABI series 700
clear polypropylene, non-sterile, case of 40
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
Größe auswählen
100 EA
€ 758,00
€ 758,00
Voraussichtliches Versanddatum10. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
€ 758,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.22
Materialien:
clear polypropylene
conical bottom natural wells
Maximales Volumen:
200 μL
Größe:
96 wells
Arbeitsvolumen:
200 μL
Sterilität:
non-sterile
Bindungsart:
non-treated surface
Leistungsmerkmale:
lid: no
skirt (Semi skirted)
€ 758,00
Voraussichtliches Versanddatum10. April 2025
Materialien
clear polypropylene
conical bottom natural wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt (Semi skirted)
Verpackung
case of 40
Hersteller/Markenname
Greiner 652260
Maximales Volumen
200 μL
Größe
96 wells
Arbeitsvolumen
200 μL
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
96W PCR Microplate, well working volume 200 μL; total well volume 250 μL.
Sonstige Hinweise
96 well microplate, without lid, half-skirt ABI design; alphanumeric well coding, length: 126.24 mm; width: 86.11 mm.
Eignung
Use for polymerase chain reaction; ABI design, Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)