Fortfahren mit
CLS3695
Corning® 96-Well-Halbflächenplatten
flat bottom clear, polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 210,00
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 600,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
flat bottom clear , polystyrene , round wells
Size:
96 wells
€ 210,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
flat bottom clear , polystyrene , round wells
description
non-treated
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt
packaging
bag of 25
manufacturer/tradename
Corning 3695
maximum volume
190 μL
size
96 wells
well D
10.7 mm
well working volume
25-125 μL
working volume
125 μL
color
clear
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
non-treated surface
General description
Die einzigartigen Halbflächenplatten können dazu beitragen, seltene und teure Reagenzien zu sparen, da sie die pro Well benötigte Reagensmenge verringern und dennoch von den meisten standardmäßigen Lesegeräten gelesen werden können.
Features and Benefits
  • Corning® 96 Well Half-Area Microplate without lids Not treated (or medium binding) polystyrene surface is hydrophobic and binds biomolecules via passive interactions.
  • Applicable for the immobilization of large molecules.
  • Recommended working volume of up to 25 to 125 μL.
  • Conforms to standard microplate footprint and dimensions.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3690CLS3993CLS3881
description
flat bottom clear, polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
description
flat bottom clear, polystyrene, High, bag of 25 inner package, non-sterile, lid: no
description
flat bottom, black polystyrene, NBS (non-binding surface), bag of 5, non-sterile, lid: no
description
flat bottom clear, black polystyrene, NBS (non-binding surface), bag of 25, non-sterile, lid: no
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
material
flat bottom clear , round wells, polystyrene
material
flat bottom clear , polystyrene , round wells
material
black bottom, black polystyrene , flat bottom , round wells
material
black polystyrene , clear bottom, flat bottom clear
well D
10.7 mm
well D
10.7 mm
well D
10.7 mm
well D
10.7 mm
maximum volume
190 μL
maximum volume
190 μL
maximum volume
-
maximum volume
-
description
non-treated
description
-
description
non-binding surface
description
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)