Fortfahren mit
M2936
Greiner 96-Well-Platten, Polystyrol
non-sterile
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, Greiner 655101
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
non-treated surface
Feature:
lid: no, skirt (F-bottom)
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
manufacturer/tradename
Greiner 655101
packaging
case of 100, pkg of (packs of 5)
maximum volume
382 μL
size
96 wells
working volume
340 μL
binding type
non-treated surface
General description
96-Well-Mikrotiterplatte, Well-Arbeitsvolumen 25–340 μl; Well-Gesamtvolumen 392 μl.
Greiner Multiwellplatten sind mit dem gängigen Multiwellplattengrundriss erhältlich und bieten ausgezeichnete optische Eigenschaften. Diese Platten sind DNAse/RNAse-frei sowie pyrogenfrei, wie durch LAL-Verfahren bestimmt (<0,06 EU/ml). Aufgrund der hohen Transparenz von Polystyrolplatten Allzweck-geeignet, z. B. für optische Messungen, Fotografie und Mikroskopie.
Application
Standardplatte. Frei von nachweisbarer DNase/RNase, menschlicher DNA und Pyrogenen.
Other Notes
96-Wells mit flachem (F), festem Boden; ohne Deckel, alphanumerische Well-Kodierung, Länge: 127,76 mm; Breite: 85,48 mm; Krümmung etwa 200 μm.
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M3061M3186M2186
description
non-sterile
description
flat bottom clear polystyrene wells, sterile, case of 100
description
flat bottom clear polystyrene wells, sterile, case of 375 ea (internal packs of 25)
description
round bottom clear wells, non-sterile
manufacturer/tradename
Greiner 655101
manufacturer/tradename
Greiner 655161
manufacturer/tradename
Greiner 655163
manufacturer/tradename
Greiner 650101
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
feature
lid: no
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
-
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
material
clear polystyrene , round bottom clear wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)