Fortfahren mit
CLS3956
Corning®-Deep-Well-Platte mit 96 Wells, Polypropylen
V-bottom clear, polypropylene, bag of 10 ×, sterile, lid: no
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 472,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
V-bottom clear , polypropylene , polypropylene plate, translucent bottom
Size:
96 wells
€ 472,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
V-bottom clear , polypropylene , polypropylene plate, translucent bottom
sterility
sterile
feature
lid: no, skirt
manufacturer/tradename
Corning 3956
packaging
bag of 10 ×
size
96 wells
well volume
0.5 mL
wells
96 wells , storage block
capacity
0.5 mL
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
non-treated surface
General description
Corning bietet ein komplettes Polypropylen-Lagersystem, das aus Platten, Blöcken und Matten besteht.
Alle Platten und Blöcke sind aus lösungsmittelbeständigem Polypropylen hergestellt und eignen sich ideal für Anwendungen im Verbindungsbibliothek-Bereich sowie in der kombinatorischen Chemie und der Genomik. Die 96-Well-Platten aus Polypropylen sind entsprechend der Industriestandard-Grundfläche konstruiert. Die Platten sind in runden, flachen und V-Boden-Formaten erhältlich, um vielen unterschiedlichen Test- und Lagerungsanforderungen gerecht zu werden.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3961CLS3958CLS3363
description
V-bottom clear, polypropylene, bag of 10 ×, sterile, lid: no
description
V-bottom clear, polypropylene, bag of 5 ×, non-sterile, lid: no
description
round bottom clear, polypropylene, bag of 5 ×, sterile, lid: no
description
V-bottom clear, polypropylene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
material
polypropylene plate, translucent bottom, V-bottom clear
material
polypropylene plate, V-bottom clear , translucent bottom
material
translucent bottom, polypropylene , round bottom clear , polypropylene plate
material
V-bottom clear , polypropylene
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
packaging
bag of 10 ×
packaging
bag of 5 ×
packaging
bag of 5 ×
packaging
case of 100, bag of 25 ×
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)