Merck
Z600156
Hellma® Makro-Küvetten für Absorptionsmessungen, Standardzellen
Extended Range Quartz Glass, spectral range 200-3,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
Größe auswählen
1 EA
€ 176,00
€ 176,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 176,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
€ 176,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Materialien
Suprasil® 300 quartz
Beschreibung
2 polished windows
Hersteller/Markenname
Hellma 100-QX
Parameter
200-3,500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Kammervolumen
3,500 μL
Weglänge
10 mm
Nachweisverfahren
photometric
Allgemeine Beschreibung
mit PTFE-Deckel
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)