Fortfahren mit
Z600091
Hellma® Makro-Küvetten für Absorptionsmessungen, Standardzellen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
Synonym(e):
Standard Macro Absorption Cells
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
€ 132,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
Suprasil® quartz
description
2 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 100-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
3,500 μL
pathlength
10 mm
detection method
photometric
General description
mit PTFE-Deckel
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z800457Z800570Z600113
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
manufacturer/tradename
Hellma 100-QS
manufacturer/tradename
Hellma 100-QS
manufacturer/tradename
Hellma 100-QS
manufacturer/tradename
Hellma 100-QS
description
2 polished windows
description
2 polished windows
description
2 polished windows
description
2 polished windows
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
chamber volume
3,500 μL
chamber volume
14000 μL
chamber volume
35000 μL
chamber volume
7,000 μL
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 42.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 102.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 22.5 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)