Merck
Z600008
Hellma® Makro-Küvetten für Absorptionsmessungen, Standardzellen
Special Optical Glass, spectral range 360-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
Synonym(e):
Hellma Macro Absorption Cuvettes
Größe auswählen
1 EA
€ 59,40
€ 59,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 59,40
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
€ 59,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Materialien
optical glass
Beschreibung
2 polished windows
Hersteller/Markenname
Hellma 6030-OG
Parameter
360-2,500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Kammervolumen
3,500 μL
Weglänge
10 mm
Nachweisverfahren
photometric
Allgemeine Beschreibung
ohne Deckel
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Questions
  1. I want to know the glass type and refractive-index of Z600008 (Hellma 6030OG) glass cuvette. Thanks.
    1 answer
    1. The glass type is quartz. The refractive index of quartz typically ranges within 1.54 to 1.55, though it may slightly vary depending on the specific type.