Fortfahren mit
Z600059
Hellma® Makro-Küvetten für Absorptionsmessungen, Standardzellen
Special Optical Glass, spectral range 320-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,90
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
€ 84,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
optical glass
description
2 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 100-OS
parameter
320-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
3,500 μL
pathlength
10 mm
application(s)
pharmaceutical
detection method
photometric
General description
mit PTFE-Deckel
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z800457Z800570Z600091
description
Special Optical Glass, spectral range 320-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 40 mm, chamber volume 14000 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 100 mm, chamber volume 35000 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
manufacturer/tradename
Hellma 100-OS
manufacturer/tradename
Hellma 100-QS
manufacturer/tradename
Hellma 100-QS
manufacturer/tradename
Hellma 100-QS
material
optical glass
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 42.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 102.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
3,500 μL
chamber volume
14000 μL
chamber volume
35000 μL
chamber volume
3,500 μL
pathlength
10 mm
pathlength
40 mm
pathlength
100 mm
pathlength
10 mm
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)