Merck
Z370835
Sigma-Aldrich
Mischer für Küvetten
Narrow footprint
Synonym(e):
cuvettes, micro cuvette, plastic cuvette
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Allgemeine Beschreibung
für Halb-Mikro-Zellen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Als Auf- und Ab-Mischer zum Mischen bei eingesetzter Küvette. Klares PMMA mit Handgriff. Für alle normalen und semi-mikro Küvetten mit 10mm Weglänge.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)