Fortfahren mit
Z363545
Rührstäbchen, Küvette für Spektroskopie
provides rapid horizontal and vertical mixing, pkg of 1 ea
Synonym(e):
magnetic bar, magnetic bars, stir bars, 371500000, F37150-0000, stirring magnet
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 25,60
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41122401
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F37150-0000
Packaging:
pkg of 1 ea
€ 25,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37150-0000
General description
Sized to fit standard 10 mm cuvettes. Provides rapid horizontal and vertical mixing with a minimum of vortex formation and aeration. PTFE coating will not scratch cuvette, 9 mm diameter × 8 mm high.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z105643Z115339Z115312
description
provides rapid horizontal and vertical mixing, pkg of 1 ea
description
egg-shaped PTFE-coated, size 1 in. × 1/2 in., white
description
egg-shaped PTFE-coated, size 3.0 in. × 3/4 in., white
description
egg-shaped PTFE-coated, size 2 in. × 3/4 in., white
manufacturer/tradename
Bel-Art F37150-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F37130-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F37130-0003
manufacturer/tradename
Bel-Art F37130-0002
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)