Merck
Z187984
Sigma-Aldrich
Einweg-UV-Küvetten aus Methacrylat
capacity 4.5 mL, macro, grooved wall
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Materialien
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) vial
Verpackung
pkg of 500 ea
Spektralbereich-Messbereich
285-800 nm
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
L × B × H
10 mm × 10 mm × 45 mm
Kapazität
4.5 mL
Nachweisverfahren
photometric
Allgemeine Beschreibung
Kostengünstige UV-grade Methacrylat-Einwegküvetten. Wählen Sie entweder geriffelte, nicht-optische Wände für besseren Griff oder vierseitig klare Wände. Alle Zellen haben 10 mm Schichtdicke und werden ohne Stopfen geliefert.