Merck
Z359114
Sigma-Aldrich
Tough-Tags Etiketten für Mikrozentrifugenröhrchen
size 1.28 in. × 0.5 in., clear
Synonym(e):
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Größe auswählen
1 PKG
€ 44,00
€ 44,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 44,00
About This Item
UNSPSC-Code:
55121611
NACRES:
NB.35
€ 44,00
Check Cart for Availability
Materialien
clear
polyester
Verpackung
pkg of 1,000 ea
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech TTLC-1000
Größe
1.28 in. × 0.5 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Passend für Röhrchen 1.5 - 2 mL
Tough-Tags sind chemisch inerte Polyesteretiketten, die fest an allen Kunststoffen und anderen Materialien haften. Sie sind von 121 °C bis −40 °C temperaturbeständig. Diese Etiketten sind gegen Autoklavieren, Siedewasserbäder, Gefriertemperaturen, organische Lösungsmittel, Ätzmittel und andere Herausforderungen beständig, ohne dass sie sich ablösen, reißen oder abfallen. Für eine optimale Anhaftung wird empfohlen, silikonisierte Oberflächen zu meiden.
Tough-Tags sind vorgestanzte, abziehbare Etiketten, die sich für jedes Markierungsinstrument eignen und von der Größe her perfekt auf Mikrozentrifugenröhrchen und andere Behälter im Labor passen. Mit Tough-Tags umwickelte Röhrchen gleiten weiterhin problemlos in und aus Rotoren, ohne stecken zu bleiben, da die Etiketten dünn sind und der Klebstoff auch nach dem Sieden und Autoklavieren nicht hinter dem Etikett austritt.
Rechtliche Hinweise
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)