Merck
Z743681
Tough-Tags Etiketten für Mikrozentrifugenröhrchen
yellow, roll of 1000 labels, L × W 1.28 in. × 0.50 in.
Synonym(e):
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Größe auswählen
1000 EA
€ 44,00
€ 44,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 EA
€ 44,00
About This Item
UNSPSC-Code:
55121611
NACRES:
NB.35
€ 44,00
Check Cart for Availability
Verpackung
roll of 1000 labels
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech TTLY-1000
L × B
1.28 in. × 0.50 in.
Farbe
yellow
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Tough-Tags sind chemisch inerte Polyesteretiketten, die fest an allen Kunststoffen und anderen Materialien haften. Sie sind von 121 °C bis −40 °C temperaturbeständig. Diese Etiketten sind gegen Autoklavieren, Siedewasserbäder, Gefriertemperaturen, organische Lösungsmittel, Ätzmittel und andere Herausforderungen beständig, ohne dass sie sich ablösen, reißen oder abfallen. Für eine optimale Anhaftung wird empfohlen, silikonisierte Oberflächen zu meiden.
Tough-Tags sind vorgestanzte, abziehbare Etiketten, die sich für jedes Markierungsinstrument eignen und von der Größe her perfekt auf Mikrozentrifugenröhrchen und andere Behälter im Labor passen. Mit Tough-Tags umwickelte Röhrchen gleiten weiterhin problemlos in und aus Rotoren, ohne stecken zu bleiben, da die Etiketten dünn sind und der Klebstoff auch nach dem Sieden und Autoklavieren nicht hinter dem Etikett austritt.
Rechtliche Hinweise
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)