Fortfahren mit
Z743679
Tough-Tags™ Etiketten für Mikrozentrifugenröhrchen
white, roll of 1000 labels, L × W 1.50 in. × 0.50 in.
Synonym(e):
solvent resistant labels, temperature resistant labels, Diversified Biotech TTGP-1000, product identification label, white label
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,30
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech TTGP-1000
L × w:
1.50 in. × 0.50 in.
Packaging:
roll of 1000 labels
€ 61,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
roll of 1000 labels
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTGP-1000
L × W
1.50 in. × 0.50 in.
color
white
General description
Tough-Tags sind chemisch inerte Polyesteretiketten, die fest an allen Kunststoffen und anderen Materialien haften. Sie sind von 121 °C bis −40 °C temperaturbeständig. Diese Etiketten sind gegen Autoklavieren, Siedewasserbäder, Gefriertemperaturen, organische Lösungsmittel, Ätzmittel und andere Herausforderungen beständig, ohne dass sie sich ablösen, reißen oder abfallen. Für eine optimale Anhaftung wird empfohlen, silikonisierte Oberflächen zu meiden.
Tough-Tags sind vorgestanzte, abziehbare Etiketten, die sich für jedes Markierungsinstrument eignen und von der Größe her perfekt auf Mikrozentrifugenröhrchen und andere Behälter im Labor passen. Mit Tough-Tags umwickelte Röhrchen gleiten weiterhin problemlos in und aus Rotoren, ohne stecken zu bleiben, da die Etiketten dünn sind und der Klebstoff auch nach dem Sieden und Autoklavieren nicht hinter dem Etikett austritt.
Legal Information
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z743678Z359092Z743668
description
white, roll of 1000 labels, L × W 1.50 in. × 0.50 in.
description
red, roll of 1000 labels, L × W 1.28 in. × 0.50 in.
description
size 0.94 in. × 0.50 in., clear
description
blue, roll of 1000 labels, L × W 0.94 in. × 0.50 in.
L × W
1.50 in. × 0.50 in.
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
L × W
-
L × W
0.94 in. × 0.50 in.
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTGP-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTLR-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTSC-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTSB-1000
packaging
roll of 1000 labels
packaging
roll of 1000 labels
packaging
pkg of 1,000 ea
packaging
roll of 1000 labels
color
white
color
red
color
-
color
blue
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)