Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 37,60 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
55121611
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32119210
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech TTSC-1000
Material:
clear , polyester
Packaging:
pkg of 1,000 ea
€ 37,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
clear , polyester
packaging
pkg of 1,000 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTSC-1000
technique(s)
PCR: suitable
size
0.94 in. × 0.50 in.
General description
Passend für Röhrchen 0.5 - 0.65 mL
Tough-Tags sind chemisch inerte Polyesteretiketten, die fest an allen Kunststoffen und anderen Materialien haften. Sie sind von 121 °C bis −40 °C temperaturbeständig. Diese Etiketten sind gegen Autoklavieren, Siedewasserbäder, Gefriertemperaturen, organische Lösungsmittel, Ätzmittel und andere Herausforderungen beständig, ohne dass sie sich ablösen, reißen oder abfallen. Für eine optimale Anhaftung wird empfohlen, silikonisierte Oberflächen zu meiden.
Tough-Tags sind vorgestanzte, abziehbare Etiketten, die sich für jedes Markierungsinstrument eignen und von der Größe her perfekt auf Mikrozentrifugenröhrchen und andere Behälter im Labor passen. Mit Tough-Tags umwickelte Röhrchen gleiten weiterhin problemlos in und aus Rotoren, ohne stecken zu bleiben, da die Etiketten dünn sind und der Klebstoff auch nach dem Sieden und Autoklavieren nicht hinter dem Etikett austritt.
Tough-Tags sind vorgestanzte, abziehbare Etiketten, die sich für jedes Markierungsinstrument eignen und von der Größe her perfekt auf Mikrozentrifugenröhrchen und andere Behälter im Labor passen. Mit Tough-Tags umwickelte Röhrchen gleiten weiterhin problemlos in und aus Rotoren, ohne stecken zu bleiben, da die Etiketten dünn sind und der Klebstoff auch nach dem Sieden und Autoklavieren nicht hinter dem Etikett austritt.
Legal Information
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Diversified Biotech TTSC-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech TTLC-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech TTLW-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech TTSO-1000 |
| material clear , polyester | material clear , polyester | material polyester , white | material - |
| size 0.94 in. × 0.50 in. | size 1.28 in. × 0.5 in. | size 1.28 in. × 0.5 in. | size - |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) PCR: suitable |
| packaging pkg of 1,000 ea | packaging pkg of 1,000 ea | packaging pkg of 1,000 ea | packaging roll of 1000 labels |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tough-Tags™ Etiketten für Mikrozentrifugenröhrchen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?