Z743668
Tough-Tags™ Etiketten für Mikrozentrifugenröhrchen
blue, roll of 1000 labels, L × W 0.94 in. × 0.50 in.
Synonym(e):
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Größe auswählen
€ 37,60
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 37,60
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Verpackung
roll of 1000 labels
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech TTSB-1000
Methode(n)
PCR: suitable
L × B
0.94 in. × 0.50 in.
Farbe
blue
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Tough-Tags sind vorgestanzte, abziehbare Etiketten, die sich für jedes Markierungsinstrument eignen und von der Größe her perfekt auf Mikrozentrifugenröhrchen und andere Behälter im Labor passen. Mit Tough-Tags umwickelte Röhrchen gleiten weiterhin problemlos in und aus Rotoren, ohne stecken zu bleiben, da die Etiketten dünn sind und der Klebstoff auch nach dem Sieden und Autoklavieren nicht hinter dem Etikett austritt.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)