Merck
Z334278
BRAND® Reagenzglasgestelle, PP
Holds 84 x 13 mm tubes, red
Größe auswählen
5 EA
€ 68,80
€ 68,80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
€ 68,80
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.12
€ 68,80
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
positions 6 × 14
Holds 84 x 13 mm tubes
Hersteller/Markenname
BRAND 4340002
L × B × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
Farbe
red
Allgemeine Beschreibung
Das günstige Gestell für alle handelsüblichen Durchmessern. Hergestellt aus glasfaserverstärktem PP, schwimmen nicht im Wasserbad! Alphanumerische Kennzeichnung der Positionen, Lieferung im Dreierpack. Sechs verschiedene Größen in 4 Farben.
Sonstige Hinweise
BR4340002 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)