Fortfahren mit
Z334162
BRAND® Reagenzglasgestelle, PP
Holds 40 x 20 mm tubes, blue
Synonym(e):
laboratory rack, test tube holder, test tube stand, tube rack
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,70
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
BRAND 4340021
Feature:
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 4 × 10, Holds 40 x 20 mm tubes
Material:
polypropylene
€ 69,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 4 × 10, Holds 40 x 20 mm tubes
manufacturer/tradename
BRAND 4340021
L × W × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
color
blue
General description
Das günstige Gestell für alle handelsüblichen Durchmessern. Hergestellt aus glasfaserverstärktem PP, schwimmen nicht im Wasserbad! Alphanumerische Kennzeichnung der Positionen, Lieferung im Dreierpack. Sechs verschiedene Größen in 4 Farben.
Other Notes
BR4340021 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z334235Z334286Z334219
description
Holds 40 x 20 mm tubes, blue
description
Holds 40 x 20 mm tubes, red
description
Holds 21 x 30 mm tubes, white
description
Holds 21 x 30 mm tubes, red
manufacturer/tradename
BRAND 4340021
manufacturer/tradename
BRAND 4340022
manufacturer/tradename
BRAND 4340040
manufacturer/tradename
BRAND 4340042
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 4 × 10, Holds 40 x 20 mm tubes
feature
Holds 40 x 20 mm tubes, positions 4 × 10, autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
feature
Holds 21 x 30 mm tubes, positions 3 × 7, autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
feature
Holds 21 x 30 mm tubes, positions 3 × 7, autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
L × W × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
color
blue
color
red
color
white
color
red
purity 98% 3,4,5,6-tetrabromophthalimide
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Reagenzglasgestelle, PP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)