Fortfahren mit
Z334189
BRAND® Reagenzglasgestelle, PP
Holds 55 x 18 mm tubes, blue
Synonym(e):
laboratory rack, test tube holder, test tube stand, tube rack
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,70
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
BRAND 4340011
Feature:
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 5 × 11, Holds 55 x 18 mm tubes
Material:
polypropylene
€ 69,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 5 × 11, Holds 55 x 18 mm tubes
manufacturer/tradename
BRAND 4340011
L × W × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
color
blue
General description
Das günstige Gestell für alle handelsüblichen Durchmessern. Hergestellt aus glasfaserverstärktem PP, schwimmen nicht im Wasserbad! Alphanumerische Kennzeichnung der Positionen, Lieferung im Dreierpack. Sechs verschiedene Größen in 4 Farben.
Other Notes
BR4340011 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z334251Z334243Z334170
description
Holds 55 x 18 mm tubes, blue
description
Holds 55 x 18 mm tubes, red
description
Holds 55 x 16 mm tubes, red
description
Holds 55 x 16 mm tubes, blue
manufacturer/tradename
BRAND 4340011
manufacturer/tradename
BRAND 4340012
manufacturer/tradename
BRAND 4340062
manufacturer/tradename
BRAND 4340061
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, Holds 55 x 18 mm tubes, positions 5 × 11
feature
Holds 55 x 18 mm tubes, positions 5 × 11, autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 5 × 11, Holds 55 x 16 mm tubes
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, Holds 55 x 16 mm tubes, positions 5 × 11
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
color
blue
color
red
color
red
color
blue
L × W × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Reagenzglasgestelle, PP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)