Merck
Z693030
Fold and Snap test tube rack
for tubes, 17 mm, white
Synonym(e):
Tube rack
Größe auswählen
1 EA
€ 16,00
€ 16,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 16,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.35
€ 16,00
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
for tubes 17 mm
Holds 90 x 17 mm tubes
Holds 90 x 5-15 mL tubes
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS243077W
L × B × H
244 mm × 104 mm × 66 mm
Farbe
white
Allgemeine Beschreibung
  • Easy-to-assemble polypropylene racks snap together in seconds.
  • Designed to remain stable in water baths.
  • Autoclavable.
  • Shipped flat.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)