Fortfahren mit
Z334286
BRAND® Reagenzglasgestelle, PP
Holds 21 x 30 mm tubes, white
Synonym(e):
laboratory rack, test tube holder, test tube stand, tube rack
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,70
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
BRAND 4340040
Feature:
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 3 × 7, Holds 21 x 30 mm tubes
Material:
polypropylene
€ 69,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 3 × 7, Holds 21 x 30 mm tubes
manufacturer/tradename
BRAND 4340040
L × W × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
color
white
General description
Das günstige Gestell für alle handelsüblichen Durchmessern. Hergestellt aus glasfaserverstärktem PP, schwimmen nicht im Wasserbad! Alphanumerische Kennzeichnung der Positionen, Lieferung im Dreierpack. Sechs verschiedene Größen in 4 Farben.
Other Notes
BR4340040 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z334146Z334219Z334294
description
Holds 21 x 30 mm tubes, white
description
Holds 21 x 30 mm tubes, blue
description
Holds 21 x 30 mm tubes, red
description
Holds 32 x 25 mm tubes, white
manufacturer/tradename
BRAND 4340040
manufacturer/tradename
BRAND 4340041
manufacturer/tradename
BRAND 4340042
manufacturer/tradename
BRAND 4340030
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, Holds 21 x 30 mm tubes, positions 3 × 7
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 3 × 7, Holds 21 x 30 mm tubes
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 3 × 7, Holds 21 x 30 mm tubes
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 4 × 8, Holds 32 x 25 mm tubes
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
color
white
color
blue
color
red
color
white
L × W × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® Reagenzglasgestelle, PP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)