Merck
Z324493
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA Messzylinder
volume 500 mL
Größe auswählen
2 EA
€ 96,70
€ 96,70
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
€ 96,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 96,70
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Leistungsmerkmale
subdivision 5 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Höhe
365 mm
Volumen
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Messzylinder, hohe Form, Klasse A, konformitätsbescheinigt mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit Ausgiesser und sechseckigem Glasfuss. Ringmarken und Eterna Graduierung in brauner Diffusionsfarbe. Extrem beständig. Lieferung mit einem Chargenzertifikat in jeder Packung. Auf Anfrage auch mit individuellem Eichschein lieferbar.
Sonstige Hinweise
BR32754 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)