Fortfahren mit
Z324469
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA Messzylinder
volume 50 mL
Synonym(e):
50 mL glass cylinder, glass graduated cylinder, laboratory cylinder with hexagonal base, measuring cylinder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Feature:
subdivision 1 mL
€ 29,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
subdivision 1 mL
Quality Segment
manufacturer/tradename
BRAND
H
200 mm
volume
50 mL
General description
Messzylinder, hohe Form, Klasse A, konformitätsbescheinigt mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit Ausgiesser und sechseckigem Glasfuss. Ringmarken und Eterna Graduierung in brauner Diffusionsfarbe. Extrem beständig. Lieferung mit einem Chargenzertifikat in jeder Packung. Auf Anfrage auch mit individuellem Eichschein lieferbar.
Other Notes
BR32728 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z324477Z324485Z324442
description
volume 50 mL
description
volume 100 mL
description
volume 250 mL
description
volume 10 mL
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
feature
subdivision 1 mL
feature
subdivision 1 mL
feature
subdivision 2 mL
feature
subdivision 0.2 mL
H
200 mm
H
260 mm
H
335 mm
H
140 mm
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
volume
50 mL
volume
100 mL
volume
250 mL
volume
10 mL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)