Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 26,90 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Volume measuring range:
25 mL
Material:
borosilicate glass 3.3
Feature:
subdivision 0.5 mL
€ 26,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
borosilicate glass 3.3
feature
subdivision 0.5 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
25 mL
H
170 mm
General description
Messzylinder, hohe Form, Klasse A, konformitätsbescheinigt mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit Ausgiesser und sechseckigem Glasfuss. Ringmarken und sonstige Beschriftung in blauer Emaille ausgeführt. Lieferung mit einem Chargenzertifikat in jeder Packung. Auf Anfrage auch mit individuellem Eichschein lieferbar.
Other Notes
BR32120 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description volume 25 mL, subdivision, 0.5 mL | description volume 50 mL, subdivision, 1 mL | description volume 5 mL | description volume 10 mL |
| volume measuring range 25 mL | volume measuring range 50 mL | volume measuring range 5 mL | volume measuring range 10 mL |
| feature subdivision 0.5 mL | feature subdivision 1 mL | feature subdivision 0.1 mL | feature subdivision 0.2 mL |
| manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND |
| H 170 mm | H 200 mm | H 115 mm | H 140 mm |
| material borosilicate glass 3.3 | material borosilicate glass 3.3 | material borosilicate glass 3.3 | material borosilicate glass 3.3 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® BLAUBRAND® Messzylinder
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?