Fortfahren mit
Z324205
BRAND® SILBERBRAND ETERNA Messzylinder
volume 500 mL
Synonym(e):
500mL glass cylinder, glass graduated cylinder, laboratory cylinder with hexagonal base, measuring cylinder
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Volume measuring range:
500 mL
Material:
borosilicate glass 3.3
Feature:
subdivision 5 mL
€ 76,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass 3.3
feature
subdivision 5 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
500 mL
H
365 mm
General description
Messzylinder, hohe Form, nach DIN 12 680-1, Klasse B. Kurze Graduierungsmarken. Hergestellt aus Duran®-Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit Ausgiesser und abnehmbarem, sechseckigem PP Standfuss. Eterna Graduierung und Beschriftung in brauner Diffusionsfarbe, extrem beständig gegen aggressive Chemikalien und Reinigungsmittel.
Other Notes
BR31954 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z324140Z324175Z324213
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
feature
subdivision 5 mL
feature
subdivision 0.1 mL
feature
subdivision 1 mL
feature
subdivision 10 mL
volume measuring range
500 mL
volume measuring range
5 mL
volume measuring range
50 mL
volume measuring range
1000 mL
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
H
365 mm
H
115 mm
H
200 mm
H
465 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)