Merck
WH0010055M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SAE1 antibody produced in mouse
clone 1G4-1G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-AOS1, Anti-HSPC140, Anti-SUA1, Anti-SUMO-1 activating enzyme subunit 1
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G4-1G5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1λ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SAE1(10055)
Immunogen
SAE1 (AAH00344, 1 a.a. ~ 346 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVEKEEAGGGISEEEAAQYDRQIRLWGLEAQKRLRASRVLLVGLKGLGAEIAKNLILAGVKGLTMLDHEQVTPEDPGAQFLIRTGSVGRNRAEASLERAQNLNPMVDVKVDTEDIEKKPESFFTQFDAVCLTCCSRDVIVKVDQICHKNSIKFFTGDVFGYHGYTFANLGEHEFVEEKTKVAKVSQGVEDGPDTKRAKLDSSETTMVKKKVVFCPVKEALEVDWSSEKAKAALKRTTSDYFLLQVLLKFRTDKGRDPSSDTYEEDSELLLQIRNDVLDSLGISPDLLPEDFVRYCFSEMAPVCAVVGGILAQEIVKALSQRDPPHNNFFFFDGMKGNGIVECLGPK
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Joana Sá-Pessoa et al.
mBio, 11(5) (2020-10-01)
Klebsiella pneumoniae is an important cause of multidrug-resistant infections worldwide. Understanding the virulence mechanisms of K. pneumoniae is a priority and timely to design new therapeutics. Here, we demonstrate that K. pneumoniae limits the SUMOylation of host proteins in epithelial