Merck
WH0007134M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TNNC1 antibody produced in mouse
clone 1F8-A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-TNC, Anti-TNNC, Anti-troponin C, slow
Größe auswählen
100 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 418,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F8-A9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNNC1(7134)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Troponin is a central regulatory protein of striated muscle contraction, and together with tropomyosin, is located on the actin filament. Troponin consists of 3 subunits: TnI, which is the inhibitor of actomyosin ATPase; TnT, which contains the binding site for tropomyosin; and TnC, the protein encoded by this gene. The binding of calcium to TnC abolishes the inhibitory action of TnI, thus allowing the interaction of actin with myosin, the hydrolysis of ATP, and the generation of tension. Mutations in this gene are associated with cardiomyopathy dilated type 1Z. (provided by RefSeq)
Immunogen
TNNC1 (AAH30244, 1 a.a. ~ 161 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDDIYKAAVEQLTEEQKNEFKAAFDIFVLGAEDGCISTKELGKVMRMLGQNPTPEELQEMIDEVDEDGSGTVDFDEFLVMMVRCMKDDSKGKSEEELSDLFRMFDKNADGYIDLDELKIMLQATGETITEDDIEELMKDGDKNNDGRIDYDEFLEFMKGVE
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xi Yang et al.
Oncotarget, 8(2), 2525-2535 (2016-10-08)
The purpose of this study is to identify candidate genes that could predict prognosis of early-stage tongue squamous cell carcinoma (TSCC) and its occult cervical lymphatic metastasis by large-scale gene expression profiling. Tumor tissue and matched normal mucosa samples were
Cecilia S Leung et al.
Nature communications, 5, 5092-5092 (2014-10-04)
Ovarian cancer is the most lethal gynaecologic malignancy in the United States, and advanced serous ovarian adenocarcinoma is responsible for most ovarian cancer deaths. However, the stroma-derived molecular determinants that modulate patient survival are yet to be characterized. Here we