Fortfahren mit
MAB3152
Anti-kardiales-Troponin-I-Antikörper, AS 87–91, Klon 8E10
clone 8E10, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
cTn1, Cardiac Troponin I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 363,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8E10, monoclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
3
€ 363,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1355
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
8E10, monoclonal
species reactivity
canine, rabbit, feline, human, bovine, pig, goat
should not react with
rat, mouse, fish
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Epitop: A.S. 87-91
Freies humanes kardiales Troponin I.
Application
Dieser Anti-kardiales-Troponin-I-Antikörper, AS 87–91, Klon 8E10, dient dem Nachweis von kardialem Troponin I und ist für die Verwendung in ELISA und WB validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Muskelphysiologie
Forschungskategorie
Metabolismus
Western Blotting: Identifiziert zwei Banden (14k Da und 18 kDa), die anscheinend Zersetzungsprodukte von cTn1 voller Länge sind (Morjana N. 1998, Degradation of human cardiac troponin I after myocardial infarction. Biotechnol Appl. Biochem. 28:105-11).
EIA: MAB3152 wurde erfolgreich in ELISA und in der Immunaffinitätsaufreinigung eingesetzt. Seine Affinitätskonstante ist 8x10(10). Er kann mit MAB3150 in Sandwich-ELISA als Coating-Antikörper verwendet werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
MAB3152 reagiert gleichermaßen mit freiem kardialen Troponin I (cTnI) und cTnI und bildet so Komplexe mit anderen Troponinkomponenten. Er erkennt Epitope, die nicht durch andere Troponinkomponenten gestört oder sterisch abgeschirmt sind. Wird nicht beeinflusst durch Heparin, Phosphorylierung, Oxidation und Komplexbildung. Erkennt ein Epitop zwischen den Aminosäureresten 87 und 91 von cTnI. Es liegt keine Kreuzreaktion mit Troponin I der Skelettmuskulatur vor.
Physical form
Flüssig in PBS (pH-Wert 7,4) mit 0,1% Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB1691MABT368SAB2502131
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
goat
species reactivity
canine, rabbit, feline, human, bovine, pig, goat
species reactivity
frog, mouse, chicken, fish, human, bovine, rabbit
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
human, pig, cat, canine, rat, mouse
clone
8E10, monoclonal
clone
C5, monoclonal
clone
9C2.1, monoclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
P19429
UniProt accession no.
P19429
UniProt accession no.
P45379
UniProt accession no.
P45379
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
MOUSE ANTI-HUMAN CARDIAC TROPONIN 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB315204053252577604