WH0001825M1
Monoclonal Anti-DSC3 antibody produced in mouse
clone 4D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CDHF3, Anti-DSC, Anti-DSC1, Anti-DSC2, Anti-DSC4, Anti-HTCP, Anti-desmocollin 3
Größe auswählen
€ 492,00
Größe auswählen
About This Item
€ 492,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4D2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DSC3(1825)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
CKPKMGYTDILAVDPDEPVHGAPFYFSLPNTSPEISRLWSLTKVNDTAARLSYQKNAGFQEYTIPITVKDRAGQAATKLLRVNLCECTHPTQCRATSRST
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)