Fortfahren mit
RAB0273
ELISA-Kit für humanes IL-1β
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Synonym(e):
Il-1 beta, Interleukin-1 beta
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 539,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... IL1B(3553)
Input:
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 539,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.3 pg/mL
standard curve range: 0.48-100 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL1B(3553)
General description
Das ELISA-Kit für humanes IL-1β ist ein Enzyme-Linked Immunosorbent Assay für die In-vitro-Diagnostik zur quantitativen Messung des humanen IL-1βin Serum, Plasma, Zellkulturüberständen und Urin.
Immunogen
Rekombinantes humanes IL-1β
Application
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Das ELISA-Kit für humanes IL-1β wird verwendet, um die Konzentration von Interleukin-1β (IL-1β) in Zellkulturüberständen zu messen.[1]
Biochem/physiol Actions
Interleukin-1β (IL-1β) ist ein entzündungsförderndes Zytokin, das mit der Induktion verschiedener akuter und chronischer Entzündungen in Verbindung gebracht wird. Daher kann IL1B für Erkrankungen, die mit Fibrose und Gewebeumbau zusammenhängen, als mögliches therapeutisches Target gelten. Das Protein IL-1β regt die Produktion des endogenen 92-kDa-Enzyms Gelatinase (Matrix-Metalloproteinase-9 (MMP-9)) sowie von Gewebeinhibitoren für MMP (TIMP-1) an. Eine erhöhte Konzentration von IL-1β in der Gelenkflüssigkeit trägt zur Pathogenese von Synovitis und zu degenerativen Veränderungen im Knorpelgewebe und Knochen des Kiefergelenks bei. IL-1β bringt Neutrophile und Makrophagen an die Infektionsstelle. Mutationen des IL-1β-Gens stehen mit renalen Manifestationen und renalen Spätfolgen bei Purpura Schönlein-Henoch in Verbindung.
Other Notes
Für dieses Produkt ist ein Beispiel-Analysenzertifikat erhältlich.
Bitte geben Sie das Wort Probe in das für die Chargennummer bereitgestellte Textfeld ein.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0269RAB0279RAB0274
Gene Information
human ... IL1B(3553)
Gene Information
human ... IL1A(3552)
Gene Information
human ... IL1R1(3554)
Gene Information
mouse ... Il1b(16176)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.3 pg/mL
standard curve range: 0.48-100 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.5 pg/mL
standard curve range: 0.412-300 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 pg/mL
standard curve range: 8.19-2000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 5 pg/mL
standard curve range: 2.74-2000 pg/mL
input
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
input
sample type plasma
sample type urine
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • ELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)
    SDB
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)
    SDB
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDB
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDB
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDB
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Human IL-1 β ELISA kit, RAB0273 for this product how to prepare Cell Culture lysate.
    1 answer
    1. This ELISA kit has not been validated for lysates, but it is expected to work. Follow the instructions below for preparing samples.
      Cell Lysates:
      Rinse cells with PBS, ensuring all PBS is removed before detaching cells. Detach 2 x 10^7 cells by trypsinization or scraping and transfer to a microfuge tube. Centrifuge to pellet the cells and remove any remaining buffer. Add approximately 500 µl of prepared lysis buffer and pipette up and down to resuspend the pellet. Incubate the lysates with shaking at 4°C for 30 minutes. Spin down the tubes in a microfuge at top speed (10,000g) for 10 minutes at 4°C, and transfer the supernatants to a clean tube.
      For lysis buffer, use 43-040 Cell Lysis buffer or 20-188 RIPA lysis buffer.
      Guidelines for lysis buffer composition:
      Avoid using more than 0.1% SDS or other strongly denaturing detergents. Non-ionic detergents such as Triton X-100 or NP-40 are recommended, although zwitterionic detergents like CHAPS, or mild ionic detergents such as sodium deoxycholate, will work.
      Use no more than 2% v/v total detergent.
      Avoid sodium azide.
      Avoid using more than 10 mM reducing agents, such as dithiothreitol or mercaptoethanols.
      Adding a protease inhibitor cocktail to the lysis buffer prior to homogenization is strongly recommended. Inhibitor cocktails like P2714 and P8465 can be purchased and used according to their specifications.
      Lysate Application:
      Use cell or tissue lysates immediately or aliquot and store at –80°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Keep thawed lysates on ice prior to use. For the first experiment, perform serial dilution testing, starting with a 5-fold dilution, to determine the optimal protein load for the assay. Optimal dilution depends on the abundance of target proteins and should be determined empirically. Determine the total protein concentration using the Pierce BCA Protein Assay Kit, Cat#: 23227. Dilute lysate to a final total protein concentration of 50-500 µg/ml (5-fold or more is preferred) when performing antibody array or ELISA testing.
      Dilute the cell lysate for this kit with Assay Diluent B. For other ELISA kits validated with cell lysate samples, a minimum 5-fold dilution is recommended to avoid sample matrix effects, but the optimal sample dilution must be determined empirically by the researcher.