Merck
V5888
Sigma-Aldrich
VUF 5574
Synonym(e):
N-(2-Methoxyphenyl)-N′-[2-(3-pyridinyl)-4-quinazolinyl]-urea
Größe auswählen
10 MG
€ 196,00
€ 196,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 196,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H17N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
€ 196,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: soluble 1.5 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES String
COc1ccccc1NC(=O)Nc2nc(nc3ccccc23)-c4cccnc4
InChI
1S/C21H17N5O2/c1-28-18-11-5-4-10-17(18)24-21(27)26-20-15-8-2-3-9-16(15)23-19(25-20)14-7-6-12-22-13-14/h2-13H,1H3,(H2,23,24,25,26,27)
InChIKey
YRAFEJSZTVWUMD-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADORA3(140)
Biochem./physiol. Wirkung
Potent, selective, and competitive A3 adenosine receptor antagonist.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)