Merck
M1809
MRS 1523
>98% (HPLC)
Synonym(e):
3-Propyl-6-ethyl-5-[(ethylthio)carbonyl]-2 phenyl-4-propyl-3-pyridine carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H29NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.55
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
oil
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to light brown
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCOC(=O)c1c(CCC)c(C(=O)SCC)c(CC)nc1-c2ccccc2
InChI
1S/C23H29NO3S/c1-5-12-17-19(23(26)28-8-4)18(7-3)24-21(16-13-10-9-11-14-16)20(17)22(25)27-15-6-2/h9-11,13-14H,5-8,12,15H2,1-4H3
InChI key
UUSHFEVEROROSP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
MRS 1523 has been used as an inhibitor of adenosine receptors in SW1990 and BxPC3 pancreatic cancer cells, LX2 human hepatic stellate cells and human coronary smooth muscle cells.
Biochem/physiol Actions
MRS 1523 is a selective adenosine A3 receptor antagonist in the rat.
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
Sold under license from the National Institutes of Health
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)