Wichtige Dokumente
U115
U-101958 maleate salt
solid
Synonym(e):
1-Benzyl-4-aminomethyl-N-[(3′-isopropoxy)-2′-pyridyl]piperidine maleate salt
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 11 mg/mL
ethanol: 2.7 mg/mL
H2O: 3 mg/mL
SMILES String
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC(C)Oc1cccnc1N(C)C2CCN(CC2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C21H29N3O.C4H4O4/c1-17(2)25-20-10-7-13-22-21(20)23(3)19-11-14-24(15-12-19)16-18-8-5-4-6-9-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-10,13,17,19H,11-12,14-16H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChIKey
KPYPLDPMBWPEBO-BTJKTKAUSA-N
Angaben zum Gen
human ... DRD4(1815)
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)