Merck
M1000
L-(−)-Maleinsäure
≥95% (titration)
Synonym(e):
(S)-(−)-2-Hydroxy-bernsteinsäure, L-Hydroxybutandisäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
100 G
€ 74,60
500 G
€ 322,00
1 KG
€ 517,00
€ 74,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO2CCH2CH(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.09
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
EC Number:
202-601-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723541
Assay:
≥95% (titration)
Form:
powder
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (titration)
form
powder
pKa (25 °C)
(1) 3.46, (2) 5.10
mp
101-103 °C ((lit.)), 101-103 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
density
1,595  g/cm3 at 68 °F
Quality Level
InChI key
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
SMILES string
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
11257702288M6413
assay
≥95% (titration)
assay
97%
assay
≥99%
assay
≥95%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
density
1,595  g/cm3 at 68 °F
density
-
density
-
density
-
mp
101-103 °C ((lit.)), 101-103 °C (lit.)
mp
101-103 °C (lit.)
mp
101-103 °C (lit.)
mp
101-103 °C (lit.)
General description
L-Apfelsäure ist ein natürlich vorkommendes Isomer von Apfelsäure, das hauptsächlich in sauren und unreifen Früchten vorkommt.[1]
Application
L-(-)-Apfelsäure kann verwendet werden, um Folgendes herzustellen:
  • Diethyl-(S)-malat[2]
  • Ethyl-(R)-2-hydroxyl-4-phenylbutanoat[3]
  • Ethyl-(S)-2-hydroxyl-4-phenylbutanoat[3]
  • D-Homophenylalaninethylesterhydrochlorid[3]
  • Furo[3,2-i]indolizine[4]
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Asymmetric synthesis of furo [3, 2-i] indolizines from L-malic acid.
Lee YS, et al.
Tetrahedron, 55(15), 4631-4636 (1999)
A stereospecific synthesis of (-)-Bestatin from L-malic acid.
Norman BH and Morris ML.
Tetrahedron Letters, 33(45), 6803-6806 (1992)
Lei Shi et al.
Science (New York, N.Y.), 368(6497) (2020-05-23)
Although perovskite solar cells have produced remarkable energy conversion efficiencies, they cannot become commercially viable without improvements in durability. We used gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) to reveal signature volatile products of the decomposition of organic hybrid perovskites under thermal stress.
Mc Murry JE
Organic Chemistry , Biological Approach (2016)
A practical synthesis of ethyl (R)-and (S)-2-hydroxy-4-phenylbutanoate and D-homophenylalanine ethyl ester hydrochloride from L-malic acid.
Lin WQ, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(11), 1583-1587 (2001)
Protokolle
Enzymatic Assay of Fumarase
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf