Merck
240176
Sigma-Aldrich
DL-Apfelsäure
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
(±)-2-Hydroxysuccinsäure, DL-Hydroxybutandisäure
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH2CH(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.09
Beilstein:
1723539
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
4.6 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
solid
Selbstzündungstemp.
644 °F
mp (Schmelzpunkt)
131-133 °C (lit.)
Löslichkeit
acetone: soluble 17.75g/100g at 20 °C(lit.)
diethyl ether: soluble 0.84g/100g at 20 °C(lit.)
dioxane: soluble 22.7 g/100g at 20 °C(lit.)
ethanol: soluble 45.53g/100g at 20 °C(lit.)
methanol: soluble 82.7 g/100g at 20 °C(lit.)
water: soluble 55.8g/100g at 20 °C(lit.)
benzene: insoluble(lit.)
SMILES String
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChIKey
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die chirale Auflösung von DL-Apfelsäure durch Ligandenaustausch-Kapillar-Elektrophorese wurde untersucht.
Anwendung
DL-Apfelsäure (MA) kann verwendet werden:
  • Als Dotierungsmittel im Kristall von Ammoniumdihydrogenphosphat (ADP) zur Verbesserung der Eigenschaften der ADP-Kristalle.
  • Zur Bildung eines wasserlöslichen Komplexes, Nb-MA, der mit LiCl reagiert, um Lithiumniobat-Pulver (LiNbO3) herzustellen.
  • Als ein Monomer zur Synthetisierung eines Copolymers, Poly(DL-milchsäure-co-α,β-apfelsäure) (PLMA) mit DL-Milchsäure, das nach der Funktionalisierung mit Fluoresceinisothiocyanat (FITC) auf magnetische Fe3O4-Nanopartikel aufgetragen und als MRT-T2-Kontrastmittel verwendet werden kann.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
397.4 °F
Flammpunkt (°C)
203 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chemical synthesis of lithium niobate powders (LiNbO3) prepared from water-soluble DL-malic acid complexes
Camargo ER and Kakihana M
Chemistry of Materials, 13(5), 1905-1909 (2001)
Biodegradable magnetic-fluorescent magnetite/poly (DL-lactic acid-co-?, ?-malic acid) composite nanoparticles for stem cell labeling
Wang L, et al.
Biomaterials, 31(13), 3502-3511 (2010)
Growth of DL-malic acid-doped ammonium dihydrogen phosphate crystal and its characterization
Rajesh P and Ramasamy P
Journal of Crystal Growth, 311(13), 3491-3497 (2009)
S Kodama et al.
Electrophoresis, 22(15), 3286-3290 (2001-10-09)
Chiral resolution of native DL-malic acid was achieved by ligand-exchange capillary electrophoresis using copper(II)-L-tartrate as a chiral selector. Factors affecting chiral resolution, migration time, and peak area of malic acid were studied. The running conditions for optimum separation of malic
G Anneroth et al.
Scandinavian journal of dental research, 88(3), 214-218 (1980-06-01)
Two saliva stimulating drugs, solutions of Hybrin and malic acid were in an in vitro study found to have a heavy demineralizing effect on the root surface of the dental hard tissue. Consequently the drugs cannot be recommended to patients