Merck
A3699
Acrylamide/Bis-acrylamide solution
30%, BioReagent, suitable for electrophoresis, 37.5:1
Synonym(e):
30% Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1, Polyacrylamide solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Acrylamid/Bis-acrylamid, 30 % -Lösung, BioReagent, suitable for electrophoresis, 37.5:1
sterility
0.2 μm filtered
Quality Segment
product line
BioReagent
form
liquid
feed ratio
37.5:1
technique(s)
electrophoresis: suitable
suitability
suitable for electrophoresis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Für die Herstellung von Polyacrylamid-Gelen werden Acrylamid und Bisacrylamid verwendet, wobei Bisacrylamid ein Vernetzungsmittel ist. Acrylamid ist dagegen ein wasserlösliches Monomer, das die Bildung eines transparenten, stabilen, unlöslichen Gels unterstützt.
Application
Diese 30%-igen (w/w) Acrylamid-/Bis-Acrylamid-Lösungen sind in den gängigsten Verhältnissen erhältlich, die bei der Elektrophorese von Proteinen und Nukleinsäuren eingesetzt werden. Die Konzentration basiert auf dem Gesamtgewicht von Acrylamid und Bis-Acrylamid.
Die 30%-ige Acrylamid/Bisacrylamid-Lösung wird wie folgt verwendet:
  • zur Herstellung von Polyacrylamid-Gel für Photobleichungsexperimente
  • als Bestandteil zur Herstellung von Gelvorläuferlösungen und Mikrogelvorläuferlösungen mit Porengradient
  • zur Herstellung von Polyacrylamid-Gelen in Western-Blot-Analysen
Preparation Note
Aus Elektrophoresequalität Acrylamid und Bisacrylamid in "ultra-pure"-Qualität Wasser hergestellte Lösung.
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)