Merck
T5537
Sigma-Aldrich
Triethylenglycoldimethacrylat
~95% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
CH2=C(CH3)COO(CH2CH2O)3COC(CH3)=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.32
Beilstein:
1797351
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Assay
~95% (GC)
Enthält
~80 ppm hydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
170-172 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H22O6/c1-11(2)13(15)19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
InChIKey
HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
332.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
167 °C - closed cup