Wichtige Dokumente
900650
(3-Methacryloxy-2-hydroxypropoxy)propylbis(trimethylsiloxy)methylsilane
95%
Synonym(e):
SiGMA
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)(CCCOCC(O)COC(=O)C(=C)C)C
InChI
1S/C17H38O6Si3/c1-15(2)17(19)21-14-16(18)13-20-11-10-12-26(9,22-24(3,4)5)23-25(6,7)8/h16,18H,1,10-14H2,2-9H3
InChIKey
NBOCBWJUDBATAS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)