Fortfahren mit
14889
2,2′-(4-Methylphenylimino)diethanol
≥97.0% (NT)
Synonym(e):
2,2′-(p-Tolylimino)-diethanol, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-p-toluidin, N-(p-Tolyl)-diethanolamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H4N(CH2CH2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.26
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-359-1
Beilstein/REAXYS Number:
2099156
MDL number:
Assay:
≥97.0% (NT)
Form:
solid
€ 133,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (NT)
form
solid
bp
338-340 °C (lit.)
mp
49-53 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
Cc1ccc(cc1)N(CCO)CCO
InChI
1S/C11H17NO2/c1-10-2-4-11(5-3-10)12(6-8-13)7-9-14/h2-5,13-14H,6-9H2,1H3
InChI key
JUVSRZCUMWZBFK-UHFFFAOYSA-N
Application
2,2′-(4-Methylphenylimino)diethanol (p-Tolyldiethanolamin) wurde als aktivierendes Amin verwendet.
Disclaimer
kann sich während der Lagerung braun verfärben.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
164127P22400D189006
description
≥97.0% (NT)
description
technical grade, 90%
description
97%
description
99%
assay
≥97.0% (NT)
assay
90%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
49-53 °C (lit.)
mp
49-53 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
mp
-
bp
338-340 °C (lit.)
bp
338-340 °C (lit.)
bp
-
bp
90-92 °C/10 mmHg (lit.), 211 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
solid
form
liquid
functional group
hydroxyl, amine
functional group
hydroxyl, amine
functional group
hydroxyl, amine
functional group
amine
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)