Merck
T4781
Sigma-Aldrich
1,4,7-Triazacyclononan
~97%
Synonym(e):
Octahydro-1H-1,4,7-triazonin, Triethylentriamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H15N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.20
Beilstein:
773877
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12350000
Assay
~97%
bp
110-130 °C/7 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
42-45 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h7-9H,1-6H2
InChIKey
ITWBWJFEJCHKSN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagenz für komplexometrische Titrationen mit hoher kationenbindende Selektivität
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)