Merck
T4389
Sigma-Aldrich
(+)-α-Tocopherol
from vegetable oil, Type VI, liquid, ≥600 IU/g
Synonym(e):
2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol, 5,7,8-Trimethyltocol, Vitamin E
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H50O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.71
Beilstein:
4712525
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Biologische Quelle
vegetable oil
Typ
Type VI
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥600 IU/g
Farbe
clear yellow
Brechungsindex
n20/D 1.505 (lit.)
bp
200-220 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
InChIKey
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Sonstige Hinweise
Mixed isomers
Qualität
Approx. 400 mg of D-α-tocopherol per gram.
The non-α-content varies from 5-50 mg per gram, the remainder is soybean oil.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)