Fortfahren mit
A5111
ABT-724 trihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[[4-(2-Pyridinyl)-1-piperazinyl]methyl]-1H-benzimidazole trihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 364,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19N5 · 3HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.75
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 364,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >30 mg/mL
originator
Abbott
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.C1CN(CCN1Cc2nc3ccccc3[nH]2)c4ccccn4
InChI
1S/C17H19N5.3ClH/c1-2-6-15-14(5-1)19-16(20-15)13-21-9-11-22(12-10-21)17-7-3-4-8-18-17;;;/h1-8H,9-13H2,(H,19,20);3*1H
InChI key
AZFUVPBLKQGSRI-UHFFFAOYSA-N
Application
ABT-724 is a dopamine D4 receptor agonist. ABT-724 has been used in the study of impulsive behavior and penile erection in rats.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1332SML2154PZ0159
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
H2O: >30 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥13 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)