Fortfahren mit
90669
(±)-α-Tocopherol
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
all-rac-α-Tocopherol, DL-α-Tocopherol, Vitamin E
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 161,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H50O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.71
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058016
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
233-466-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
94012
€ 161,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
assay
96.0-102.0%
form
liquid
color
tan
mp
2.5-3.5 °C
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
research use (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
47783T32511667600
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
assay
96.0-102.0%
assay
-
assay
≥96% (HPLC)
assay
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
application(s)
research use (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
tan
color
-
color
faint brown to brown, yellow to very dark yellow
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-α-Tocopherol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
90669-50G-F04061833252512