Fortfahren mit
F7876
Folsäure
≥97%
Synonym(e):
PteGlu, Pteroyl-L-glutaminsäure, Vitamin M
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 28,30
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,40
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 165,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 520,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H19N7O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
441.40
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058014
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
200-419-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
100781
€ 28,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
faint orange to dark orange-yellow, faint yellow to dark yellow
mp
>285 °C
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
InChI key
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Application
Folic acid has been used:
  • to induce acute kidney injury in mice
  • as a supplement to cultivate MCF-7 breast cancer cells.
  • to construct folate or TNF-related apoptosis-including ligand (TRAIL)-conjugated nanomicelles
Biochem/physiol Actions
Enzyme cofactor essential for the synthesis, methylation, and repair of DNA. Folic acid supplements may reduce colorectal cancer risk.
Folic acid (FA) and dihydrofolic acid (FAH2) are substrates of dihydrofolate reductase(s) which reduce them to tetrahydrofolate (THF), which in turn supports ‘one carbon′ transfer. Tetrahydrofolates are required for de novo synthesis of purines, thymidylic acid and various amino acids and for post-translational methylation (epigenetics).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1286005F8798F0300000
Folsäure United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1286005
Folsäure
Folsäure European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0300000
Folsäure
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
assay
≥97%
assay
-
assay
97.0-102.0% dry basis
assay
-
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Folsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf