Merck
T3751
Sigma-Aldrich
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4SO3H · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.22
Beilstein:
3568023
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Dampfdichte
5.9 (vs air)
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
103-106 °C (lit.)
SMILES String
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChIKey
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)