SRP4053
FGF-8 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
AIGF, FGF-8b, FGF8, Fibroblast Growth Factor-8, HBGF
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
≥2x10^6 units/mg
Mol-Gew.
~22.4 kDa
Verpackung
pkg of 25 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
endotoxin, tested
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... FGF8(2253)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)