SRP4038
Fgf-2 from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Synonym(e):
FGF-b, Fibroblast Growth Factor-basic, HBGF-2 Prostatropin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
~16.3 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
endotoxin, tested
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Fgf2(14173)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)