Merck
SRP0595
Sigma-Aldrich
GLS2, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
Glutaminase-Leber-Isoform (Lebermitochondrien), L-Glutaminase, L-Glutaminase-Amidohydrolase
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.26
Rekombinant
expressed in E. coli
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
66 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... GLS2(27165)
Allgemeine Beschreibung
Humane Glutaminase-Isoform der Leber (Leber, Mitochondrien), auch bekannt als GLS2, L-Glutaminase und L-Glutaminase-Amidohydrolase, GenBank Accession-Nr. NM_013267, a.a. 15-602, mit N-terminalem His-tag, Molekulargewicht = 66 kDa, exprimiert in einem Expressionssystem von E.coli-Zellen.
Physikalische Form
Wässrige Lösung
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable