Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 647,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
72.5 kDa
€ 647,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
Human glutaminase (GLS), also known as glutaminase transcript variant 1 (GLS1), GAC, GAM and KGA, GenBank Accession No. NM_014905, a.a. 17-669(end), with N-terminal His-tag, MW 72.5 kDa, expressed in an E. coli cell expression system.
Physical form
Aqueous solution
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli | description recombinant, expressed in E. coli | description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells | description recombinant, expressed in HEK 293 cells |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| mol wt 72.5 kDa | mol wt 66 kDa | mol wt 24.4 kDa | mol wt 19.7 kDa |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Gene Information human ... GLS(2744) | Gene Information human ... GLS2(27165) | Gene Information human ... LAT(27040) | Gene Information human ... CD70(970) |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?