Fortfahren mit
SML1531
Treprostinil
≥98% (HPLC), prostacyclin receptor agonist, powder
Synonym(e):
2-[[(1R,2R,3aS,9aS)-2,3,4,9,9a-hexahydro-2-hydroxy-1-[(3S)-3-hydroxyoctyl]-1H-benz[f]inden-5-yl]oxy]-acetic acid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 215,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 839,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H34O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.51
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 215,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Treprostinil, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 40 to 50°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@@](C[C@@H](O)[C@@H]2CC[C@@H](O)CCCCC)([H])CC3=C(OCC(O)=O)C=CC=C3C1
InChI
1S/C23H34O5.Na/c1-2-3-4-7-17(24)9-10-18-19-11-15-6-5-8-22(28-14-23(26)27)20(15)12-16(19)13-21(18)25;/h5-6,8,16-19,21,24-25H,2-4,7,9-14H2,1H3,(H,26,27);/q;+1/p-1/t16-,17-,18+,19-,21+;/m1./s1
InChI key
IQKAWAUTOKVMLE-DQHZMXPSSA-M
Biochem/physiol Actions
Synthetic analog of prostacyclin (prostaglandin PGI2); vasodilator used for the treatment of pulmonary arterial hypertension
Treprostinil elicits a longer half-life when compared with iloprost.[1] It mediates inhibition of transforming growth factor-β (TGF-β) and nuclear factor-κB (NF-κB) signaling pathways.[1] Treprostinil effectively reduces right ventricular systolic pressure and inhibits the recruitment of circulating fibrocyte.[2]
Treprostinil is a stable synthetic analog of prostacyclin (prostaglandin PGI2), an IP receptor agonist used clinically for the treatment of pulmonary arterial hypertension. It is a potent vasodilator with antithrombotic, antiproliferative and anti-inflammatory properties.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1651SML0181SML2228
form
powder
form
film
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
colorless
color
white to tan
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)